Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Burette-børster
Artikelnummer. 12801944
Skift visning
Længde (metrisk):
52 cm
62 cm
77 cm
93 cm
Diameter (metrisk) børster:
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Til brug med (udstyr):
10 ml burette
100 ml burette
25 ml burette
50 ml burette
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) børster Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12801944 52 cm 13 mm 10 ml burette Pakke med 10
12811944 62 cm 16 mm 25 ml burette Pakke med 10
12338328 77 cm 19 mm 50 ml burette Pakke med 10
12348328 93 cm 25 mm 100 ml burette Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12801944 Leverandør Pinnacle Brush™ Leverandørnr. T401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00 DKK
    157.87 DKK / Pakke med 10
    Spare 21.13 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fremragende til at rense smalle buretter og andre svært tilgængelige instrumenter. Pinnacle Brush™ Burette-børstebørster leveres i pakker med 10 stk.
  • På galvaniserede ståltrådshåndtag
  • Tilgængelig til en række burettestørrelser og rensehoveddiametre
Tekniske data
Produkttype Burette børste
Børstemateriale Fiber
Håndtag Materiale Metal
Diameter (metrisk) 1.6 cm
Diameter (metrisk) børster 13 mm
Til brug med (udstyr) 10 ml burette
Længde (metrisk) 52 cm
Længde (metrisk) børste 8.5 cm
Længde (metrisk) håndtag 43.5 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 5 cm