Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Burette-børster
Artikelnummer. 12338328
Længde (metrisk):
52 cm
62 cm
77 cm
93 cm
Diameter (metrisk) børster:
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Til brug med (udstyr):
10 ml burette
100 ml burette
25 ml burette
50 ml burette
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12338328
Brand: Pinnacle Brush™ T403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at rense smalle buretter og andre svært tilgængelige instrumenter. Pinnacle Brush™ Burette-børstebørster leveres i pakker med 10 stk.
  • På galvaniserede ståltrådshåndtag
  • Tilgængelig til en række burettestørrelser og rensehoveddiametre
Tekniske data
Produkttype Burette børste
Børstemateriale Fiber
Håndtag Materiale Metal
Diameter (metrisk) 2.4 cm
Diameter (metrisk) børster 19 mm
Til brug med (udstyr) 50 ml burette
Længde (metrisk) 77 cm
Længde (metrisk) børste 13 cm
Længde (metrisk) håndtag 64 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 7,5 cm