Få mere at vide
Kartell™ Technotrate Digital Burette
Artikelnummer. 13141166
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13141166 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13141166 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 8325000
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Ideel til nøjagtige titreringer direkte fra flasker, både i laboratoriet og i marken. Kartell™ Technotrate Digital Burette har et plasthus og et stort flydende krystaldisplay til kontinuerlig visning af den dispenserede mængde.
  • Udviklet i overensstemmelse med EN ISO 9001 og den er CE-certificeret
  • Tillader tilstrækkeligt at dække dosisvolumener på op til 50 ml med 0,01 ml stigninger, og doseringshastigheden kan vælges fra hurtig tilstand til drop-by-drop-tilstand
  • Enkel kalibrering
  • Permanent kalibrering refererer til vand ved 20 °C
  • Ved brug af væsker med en anden viskositet/densitet, kan Technotrate nemt og hurtigt omkalibreres ved at trykke på den dedikerede knap
  • Praktisk og hurtig forvalg af titreringsvolumener
  • Forvalg af titreringsvolumen er gjort særligt enkelt ved kun at trykke på den dedikerede DOS-knap, se på displayet, og med blot et par omgange med håndtaget fyldes burettecylinderen
  • Den specielle hukommelsesknap (MEM) hjælper dig med at undgå komplekse beregninger
  • Nemt og sikkert
  • Komponenterne, der kommer i kontakt med reagenserne, er lavet af høj modstandsplast.
  • Testet en efter en i slutningen af produktionen, har kvalitetscertificering og et individuelt serienummer
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,2 %
Oversigt Technotrate Digital Burette
Volumen (metrisk) 50 ml
Inkluderer Auto-sluk-funktion efter 3 minutters manglende brug
Inkrementer 0.01 mL
Model- Technotrate
Præcision ±0,1 %
Temperatur (metrisk) 10 °C til 40 °C
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz