Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Bupropion hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001402
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001402 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30001402 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2831/50
Non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters
Non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters (Ki values are 1.4, 2.8 and 45 μM for NET, DAT and SERT transporters respectively). Also inhibits neuronal nicotinic acetylcholine receptors. Displays antidepressant activity and augments nicotine self-administration at low doses in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bupropion hydrochloride
CAS 31677-93-7
Mængde 50 mg
Molekylær formel C13H19Cl2NO
Formel vægt 276.2
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 276.201