Få mere at vide
Bupropion hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17943676
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17943676 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17943676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0745.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bupropion hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Analyt- eller komponentnavne Bupropion (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H18 Cl N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (+/-)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), DL-alpha-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, m-Chloro-alpha-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, alpha-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride, 3134W92, 269W93, GI 267196X, 269W93, 4U65 HCl
InChI formel InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
SMIL Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC navn 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 276.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 275,0844 g/mol