Få mere at vide
Bupropion hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458625
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458625 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458625 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0745.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Analyt- eller komponentnavne Bupropion (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H18 Cl N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (+/-)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), DL-alpha-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, m-Chloro-alpha-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, alpha-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride, 3134W92, 269W93, GI 267196X, 269W93, 4U65 HCl
InChI formel InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC navn 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 276.2
Mængde 10 mg
Formel vægt 275,0844 g/mol