Få mere at vide
Bupropion.HCl, Lipomed
Beskrivelse
Bupropion.HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bupropion (hydrochloride) |
| CAS | 31677-93-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bupropion (hydrochloride) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H18 Cl N O . Cl H |
| Synonym | 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9 CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one; hydrochlorid |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Vis mere |