Få mere at vide
Buprofezin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buprofezin |
| CAS | 69327-76-0 |
| Molekylær formel | C16 H23 N3 O S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-[(1,1-Dimethylethyl)imino]tetrahydro-3-(1-methylethyl)-5-phenyl-4H-1,3,5-thiadiazin-4-one, Applaud, Applaud 40SC, Buprofezin, Courier, NNI 750, Stater, Talus |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N3OS/c1-12(2)19-14(17-16(3,4)5)21-11-18(15(19)20)13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)N1C(=NC(C)(C)C)SCN(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-tert-butylimino-5-phenyl-3-propan-2-yl-1,3,5-thiadiazinan-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.44 |
| Formel vægt | 305.1562 |