Få mere at vide
Buprenorphine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 18030080
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18030080 100 mg
18052660 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030080 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0120.15
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Buprenorphine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buprenorphine N-oxide
CAS 112242-17-8
Analyt- eller komponentnavne Buprenorphine N-oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H41 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Buprenorphine N-Oxide, 6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17-(cyclopropylmethyl)-alpha-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha-methyl-, 17-oxide, [5alpha,7alpha(S)]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C29H41NO5/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,34-5)24-28(27)12-13-30(33,16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(35-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-,30?/m1/s1
SMIL CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CC[N+]4([O-])CC7CC7)c56
Molekylvægt (g/mol) 483.64
Mængde 100 mg
Formel vægt 483.2985 g/mol