Få mere at vide
Bupivacaine, TRC
Artikelnummer. 30007333
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007333 10 g
30008514 100 mg
30003459 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007333 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68956110G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38396-39-3
Molekylær formel C18 H28 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 288.43
Synonym 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (+/-)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (+/-)-Bupivacaine, 1-Butyl-2',6'-pipecoloxylidide, Anekain, Bupivacaine, Bupivan, Carbostesin, DL-Bupivacaine, Marcaine, Win 11318
IUPAC navn 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
SMIL CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bupivacaine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)
Formel vægt 288.2202