Få mere at vide
Bupivacaine Related Compound B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| CAS | 65797-42-4 |
| Molekylær formel | C14 H20 N2 O . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide Hydrochloride, Mepivacaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O.ClH/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12;/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17);1H |
| SMIL | Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2 |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.78 |
| Formel vægt | 268.1342 |