Få mere at vide
Bupivacaine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Bupivacaine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bupivacaine N-Oxide |
| CAS | 1346597-81-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bupivacaine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C18 H28 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Bupivacaine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O2/c1-4-5-12-20(22)13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21) |
| SMIL | CCCC[N+]1([O-])CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC navn | 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-oxidopiperidin-1-ium-2-carboxamide |
| Vis mere |