Få mere at vide
Bupivacaine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051715
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051715 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051715 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0613.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bupivacaine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bupivacaine N-Oxide
CAS 1346597-81-6
Analyt- eller komponentnavne Bupivacaine N-Oxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H28 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bupivacaine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O2/c1-4-5-12-20(22)13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)
SMIL CCCC[N+]1([O-])CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC navn 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-oxidopiperidin-1-ium-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 304.43
Mængde 100 mg
Formel vægt 304.2151 g/mol