Få mere at vide
Bupivacaine N-Oxide Hydrochloride Salt, TRC
Artikelnummer. 30011065
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011065 250 mg
30006409 50 mg
30004775 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB689610250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1796927-05-3
Molekylær formel C18H29ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 340.89
Synonym 1-Butyl-1-oxido-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride Salt
IUPAC navn 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-oxidopiperidin-1-ium-2-carboxamide;hydrochloride
SMIL O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2N(CCCC2)(CCCC)=O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bupivacaine N-Oxide Hydrochloride Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O2.ClH/c1-4-5-12-20(22)13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H
Formel vægt 340.1918
Procent renhed >95%