missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bupivacaine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30138608
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138608 5 g
30134576 500 mg
30009655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7805955G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18010-40-7
Molekylær formel C18 H28 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 324.89
Synonym 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 1-Butyl-2',6'-pipecoloxylidide hydrochloride, 1-Butyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, (±)-Bupivacaine hydrochloride, AH 2250, Bicain, Bupivacaine hydrochloride, LAC 43, Marcaina, Marcaine hydrochloride, Sensorcaine, NovaBupi
IUPAC navn 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrochloride
SMIL Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bupivacaine Hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H
Formel vægt 324.1968
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.