Få mere at vide
Bupivacaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bupivacaine Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H |
| Formel vægt | 324.1968 |