Få mere at vide
Bupivakain Hydrochloridmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30330530
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30330530 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30330530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68956025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Molekylær formel C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Mængde 25 mg
Synonym 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Bupivacaine hydrochloride monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
SMIL O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC navn 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid; hydrerer; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 342.9
Formel vægt 342.2074