Få mere at vide
Bupivacain hydrochloridmonohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18001170
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18001170 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001170 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0613.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bupivacain Hydrochloridmonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Analyt- eller komponentnavne Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
SMIL O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC navn 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid; hydrerer; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 342.9
Mængde 250 mg
Formel vægt 342,2074 g/mol