Få mere at vide
Bupirimate, 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bupirimate |
| CAS | 41483-43-6 |
| Molekylær formel | C13 H24 N4 O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Sulfamic acid, dimethyl-, 5-butyl-2-(ethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester (9CI), Bupirimate, Buprimate, Nimrod, PP 588 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-6-8-9-11-10(3)15-13(14-7-2)16-12(11)20-21(18,19)17(4)5/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15,16) |
| SMIL | CCCCc1c(C)nc(NCC)nc1OS(=O)(=O)N(C)C |
| IUPAC navn | [5-butyl-2-(ethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylsulfamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.42 |
| Formel vægt | 316.1569 |