missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Buphenin Hydrochloride(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buphenine Hydrochloride |
| CAS | 849-55-8 |
| Molekylær formel | C19 H25 N O2 . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Buphenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-α-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzenemethanol hydrochloride, Nylidrin hydrochloride, (±)-Nylidrin hydrochloride, Arlidin, Arlidin hydrochloride, Bufedon, Buphedrin, Buphenin hydrochloride, Buphenine hydrochloride, Dilatal, Dilatol, Dilatol hydrochloride, Dilatropon, Dilydrin, NSC 142004, Nylidrine hydrochloride, Opino, Penitardon, Perdilatal, RHC 3432A, Rudilin, Rydrin, SKF 1700A, Suprifen Psb hydrochloride, Tocodilydrin, Tocodrin, Verina, p-Hydroxy-α-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzyl alcohol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO2.ClH/c1-14(8-9-16-6-4-3-5-7-16)20-15(2)19(22)17-10-12-18(21)13-11-17;/h3-7,10-15,19-22H,8-9H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(CCc1ccccc1)NC(C)C(O)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 4-[1-hydroxy-2-(4-phenylbutan-2-ylamino)propyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.87 |
| Formel vægt | 335.1652 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?