Beskrivelse
Vores dry-blend bufferpakker er nemme at bruge. Du skal blot tømme indholdet af en foliekonvolutpakke i et bægerglas, tilsæt ultrarent vand og rør for at opløses. Ingen grund til at lave og opbevare store mængder stamopløsning forud for daglige behov.
Fordelene ved brugsklare bufferpakker omfatter:
•Praktisk —ingen vejning, ingen pH-justering, ingen grund til at lagerføre individuelle komponenter
•Konsekvent kvalitet —vores kvalitetskontrol sikrer, at hver pakke giver den samme, konsistente buffer
•Lang holdbarhed på —lager og opbevaring som tørpakninger eliminerer bekymringer om langtidsstabilitet af stamopløsninger
BupH™ Phosphate-bufret saltvandspakker er poser med tørblandingspulver, der fremstiller natriumphosphat-bufret saltvand (PBS) til brug i tværbindings- og mærkningsreaktioner, der kræver aminfri betingelser. hver BupH Dry-Blend pack laver brugsklar PBS med 0,1 M natriumphosphat, 0,15 M NaCl-buffer ved pH 7,2, når det er opløst i 500 ml vand.
BupH MES-Buffered Saline Packs er poser med tørblandet pulver, der laver optimeret aminfri og carboxylfri buffer. Når den er opløst i 500 ml vand, indeholder bufferen 0,1 M 2-(N-morpholino)ethansulfonsyre (MES), 0,9 % natriumchlorid ved pH 4,7 til carbodiimid (EDC) tværbindings- og konjugeringsreaktioner.
BupH Carbonat-bicarbonat-bufferpakker er poser med tørblandet pulver, der hver er tilstrækkelig til at lave 500 ml alkalisk (pH 9,4) natriumcarbonat (carb-bicarb) buffer. Denne buffer bruges til at coate eller binde capture-antistoffer og andre proteiner til polystyren mikroplader til ELISA og andre pladeanalyser. Når den er opløst i 500 ml vand, danner hver pakke 0,2 M carbonat-bicarbonat ved pH 9,4.
BupH Tris-bufret saltvandspakker er poser med tørblandet pulver, der fremstiller Tris-NaCl-buffret saltvand (TBS ) til fortyndingsmidler og vaskebuffere i ELISA Western blotting og generelle immunoassay-procedurer. Hver pakke er klar til brug TBS med 25 mM Tris, 0,15 M NaCl ved pH 7,2, når det er opløst i 500 ml vand.
BupH Boratbufferpakker er poser med tørblandet pulver, der hver især er tilstrækkelige til at fremstille boratbuffer til brug i proteinmodifikationsprocedurer, der kræver aminfrie forhold. Når den er opløst i 500 mL vand, danner hver pakke 50 mM borat ved pH 8,5.
BupH Tris-Glycine Transfer Buffer Packs er poser med tørblandingspulver, der laver 500 ml standard transferbuffer til våd eller halvtør elektroforetisk proteinoverførsel fra gel til blotting-membran. Hver pakke fremstiller 25 mM Tris, 192 mM glycin ved pH 8, når de er opløst i 400 mL vand og 100 mL methanol.
BupH Modificerede Dulbeccos PBS-pakker er poser med tørblandingspulver, der fremstiller fysiologisk natrium- og kaliumfosfatbuffret saltvand (D-PBS) til ELISA og western blot fortyndingsmidler og vaskebuffere. Hver pakke fremstiller 8 mM natriumphosphat, 2 mM kaliumphosphat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl-modificeret Dulbeccos PBS-buffer ved pH 7,4, når den er opløst i 500 ml vand.
•Praktisk —ingen vejning, ingen pH-justering, ingen grund til at lagerføre individuelle komponenter
•Konsekvent kvalitet —vores kvalitetskontrol sikrer, at hver pakke giver den samme, konsistente buffer
•Lang holdbarhed på —lager og opbevaring som tørpakninger eliminerer bekymringer om langtidsstabilitet af stamopløsninger
BupH™ Phosphate-bufret saltvandspakker er poser med tørblandingspulver, der fremstiller natriumphosphat-bufret saltvand (PBS) til brug i tværbindings- og mærkningsreaktioner, der kræver aminfri betingelser. hver BupH Dry-Blend pack laver brugsklar PBS med 0,1 M natriumphosphat, 0,15 M NaCl-buffer ved pH 7,2, når det er opløst i 500 ml vand.
BupH MES-Buffered Saline Packs er poser med tørblandet pulver, der laver optimeret aminfri og carboxylfri buffer. Når den er opløst i 500 ml vand, indeholder bufferen 0,1 M 2-(N-morpholino)ethansulfonsyre (MES), 0,9 % natriumchlorid ved pH 4,7 til carbodiimid (EDC) tværbindings- og konjugeringsreaktioner.
BupH Carbonat-bicarbonat-bufferpakker er poser med tørblandet pulver, der hver er tilstrækkelig til at lave 500 ml alkalisk (pH 9,4) natriumcarbonat (carb-bicarb) buffer. Denne buffer bruges til at coate eller binde capture-antistoffer og andre proteiner til polystyren mikroplader til ELISA og andre pladeanalyser. Når den er opløst i 500 ml vand, danner hver pakke 0,2 M carbonat-bicarbonat ved pH 9,4.
BupH Tris-bufret saltvandspakker er poser med tørblandet pulver, der fremstiller Tris-NaCl-buffret saltvand (TBS ) til fortyndingsmidler og vaskebuffere i ELISA Western blotting og generelle immunoassay-procedurer. Hver pakke er klar til brug TBS med 25 mM Tris, 0,15 M NaCl ved pH 7,2, når det er opløst i 500 ml vand.
BupH Boratbufferpakker er poser med tørblandet pulver, der hver især er tilstrækkelige til at fremstille boratbuffer til brug i proteinmodifikationsprocedurer, der kræver aminfrie forhold. Når den er opløst i 500 mL vand, danner hver pakke 50 mM borat ved pH 8,5.
BupH Tris-Glycine Transfer Buffer Packs er poser med tørblandingspulver, der laver 500 ml standard transferbuffer til våd eller halvtør elektroforetisk proteinoverførsel fra gel til blotting-membran. Hver pakke fremstiller 25 mM Tris, 192 mM glycin ved pH 8, når de er opløst i 400 mL vand og 100 mL methanol.
BupH Modificerede Dulbeccos PBS-pakker er poser med tørblandingspulver, der fremstiller fysiologisk natrium- og kaliumfosfatbuffret saltvand (D-PBS) til ELISA og western blot fortyndingsmidler og vaskebuffere. Hver pakke fremstiller 8 mM natriumphosphat, 2 mM kaliumphosphat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl-modificeret Dulbeccos PBS-buffer ved pH 7,4, når den er opløst i 500 ml vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosfatbufret saltvand (PBS) |
| Koncentration | Tør blanding |
| pH | 7.2 |
| Fysisk form | Pulver |
| Produktlinje | BupH |
| Mængde | 40 pakker |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phosphate Buffered Saline Packs
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate