Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tørblandede bufferpakker
Artikelnummer. 10350884 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 pakker
40 pakker
Kemisk navn eller materiale:
Boratbuffer
Carbonat-bikarbonat bufferpakker
DPBS
Fosfatbufret saltvand (PBS)
MES bufret saltvand
Tris-buffrede saltvandspakker
Tris-glycinbuffer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
Artikelnummer. 10350884
Brand: Thermo Scientific™ 28379
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Vores kvalitetskontrol sikrer, at hver pakke tørblandede buffere giver ensartede løsninger uden vejning eller pH-justering. Du skal blot tømme indholdet af en foliekonvolutpakke i et bægerglas, tilsæt passende opløsningsmidler og rør for at opløses.
Vores dry-blend bufferpakker er nemme at bruge. Du skal blot tømme indholdet af en foliekonvolutpakke i et bægerglas, tilsæt ultrarent vand og rør for at opløses. Ingen grund til at lave og opbevare store mængder stamopløsning forud for daglige behov.
Fordelene ved brugsklare bufferpakker omfatter:
Praktisk —ingen vejning, ingen pH-justering, ingen grund til at lagerføre individuelle komponenter
Konsekvent kvalitet —vores kvalitetskontrol sikrer, at hver pakke giver den samme, konsistente buffer
Lang holdbarhed på —lager og opbevaring som tørpakninger eliminerer bekymringer om langtidsstabilitet af stamopløsninger
BupH™ Phosphate-bufret saltvandspakker er poser med tørblandingspulver, der fremstiller natriumphosphat-bufret saltvand (PBS) til brug i tværbindings- og mærkningsreaktioner, der kræver aminfri betingelser. hver BupH Dry-Blend pack laver brugsklar PBS med 0,1 M natriumphosphat, 0,15 M NaCl-buffer ved pH 7,2, når det er opløst i 500 ml vand.
BupH MES-Buffered Saline Packs er poser med tørblandet pulver, der laver optimeret aminfri og carboxylfri buffer. Når den er opløst i 500 ml vand, indeholder bufferen 0,1 M 2-(N-morpholino)ethansulfonsyre (MES), 0,9 % natriumchlorid ved pH 4,7 til carbodiimid (EDC) tværbindings- og konjugeringsreaktioner.
BupH Carbonat-bicarbonat-bufferpakker er poser med tørblandet pulver, der hver er tilstrækkelig til at lave 500 ml alkalisk (pH 9,4) natriumcarbonat (carb-bicarb) buffer. Denne buffer bruges til at coate eller binde capture-antistoffer og andre proteiner til polystyren mikroplader til ELISA og andre pladeanalyser. Når den er opløst i 500 ml vand, danner hver pakke 0,2 M carbonat-bicarbonat ved pH 9,4.
BupH Tris-bufret saltvandspakker er poser med tørblandet pulver, der fremstiller Tris-NaCl-buffret saltvand (TBS ) til fortyndingsmidler og vaskebuffere i ELISA Western blotting og generelle immunoassay-procedurer. Hver pakke er klar til brug TBS med 25 mM Tris, 0,15 M NaCl ved pH 7,2, når det er opløst i 500 ml vand.
BupH Boratbufferpakker er poser med tørblandet pulver, der hver især er tilstrækkelige til at fremstille boratbuffer til brug i proteinmodifikationsprocedurer, der kræver aminfrie forhold. Når den er opløst i 500 mL vand, danner hver pakke 50 mM borat ved pH 8,5.
BupH Tris-Glycine Transfer Buffer Packs er poser med tørblandingspulver, der laver 500 ml standard transferbuffer til våd eller halvtør elektroforetisk proteinoverførsel fra gel til blotting-membran. Hver pakke fremstiller 25 mM Tris, 192 mM glycin ved pH 8, når de er opløst i 400 mL vand og 100 mL methanol.
BupH Modificerede Dulbeccos PBS-pakker er poser med tørblandingspulver, der fremstiller fysiologisk natrium- og kaliumfosfatbuffret saltvand (D-PBS) til ELISA og western blot fortyndingsmidler og vaskebuffere. Hver pakke fremstiller 8 mM natriumphosphat, 2 mM kaliumphosphat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl-modificeret Dulbeccos PBS-buffer ved pH 7,4, når den er opløst i 500 ml vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-buffrede saltvandspakker
Koncentration Tør blanding
Til brug med (applikation) ELISA, Western Blotting
pH 7.2
Fysisk form Pulver
Produktlinje BupH™
Mængde 10 pakker
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris Buffered Saline Packs
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium chloride