Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tørblandede bufferpakker
Artikelnummer. 10331414 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10-pakker
40-pakker
Kemisk navn eller materiale:
Boratbuffer
Carbonat-bikarbonat bufferpakker
DPBS
Fosfatbufret saltvand (PBS)
MES bufret saltvand
Tris-buffrede saltvandspakker
Tris-glycinbuffer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
10331414 40-pakker Carbonat-bikarbonat bufferpakker Pakke med 40
10627524 40-pakker Fosfatbufret saltvand (PBS) Pakke med 40
10494404 10-pakker MES bufret saltvand Pakke med 10
10137833 40-pakker Tris-buffrede saltvandspakker Pakke med 40
10628694 40-pakker Boratbuffer Pakke med 40
10501294 40-pakker Tris-glycinbuffer Pakke med 40
10350884 10-pakker Tris-buffrede saltvandspakker Pakke med 10
10197443 40-pakker DPBS Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10331414 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28382
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vores kvalitetskontrol sikrer, at hver pakke tørblandede buffere giver ensartede løsninger uden vejning eller pH-justering. Du skal blot tømme indholdet af en foliekonvolutpakke i et bægerglas, tilsæt passende opløsningsmidler og rør for at opløses.
Vores dry-blend bufferpakker er nemme at bruge. Du skal blot tømme indholdet af en foliekonvolutpakke i et bægerglas, tilsæt ultrarent vand og rør for at opløses. Ingen grund til at lave og opbevare store mængder stamopløsning forud for daglige behov.
Fordelene ved brugsklare bufferpakker omfatter:
•Praktisk —ingen vejning, ingen pH-justering, ingen grund til at lagerføre individuelle komponenter
•Konsekvent kvalitet —vores kvalitetskontrol sikrer, at hver pakke giver den samme, konsistente buffer
•Lang holdbarhed på —lager og opbevaring som tørpakninger eliminerer bekymringer om langtidsstabilitet af stamopløsninger
BupH™ Phosphate-bufret saltvandspakker er poser med tørblandingspulver, der fremstiller natriumphosphat-bufret saltvand (PBS) til brug i tværbindings- og mærkningsreaktioner, der kræver aminfri betingelser. hver BupH Dry-Blend pack laver brugsklar PBS med 0,1 M natriumphosphat, 0,15 M NaCl-buffer ved pH 7,2, når det er opløst i 500 ml vand.
BupH MES-Buffered Saline Packs er poser med tørblandet pulver, der laver optimeret aminfri og carboxylfri buffer. Når den er opløst i 500 ml vand, indeholder bufferen 0,1 M 2-(N-morpholino)ethansulfonsyre (MES), 0,9 % natriumchlorid ved pH 4,7 til carbodiimid (EDC) tværbindings- og konjugeringsreaktioner.
BupH Carbonat-bicarbonat-bufferpakker er poser med tørblandet pulver, der hver er tilstrækkelig til at lave 500 ml alkalisk (pH 9,4) natriumcarbonat (carb-bicarb) buffer. Denne buffer bruges til at coate eller binde capture-antistoffer og andre proteiner til polystyren mikroplader til ELISA og andre pladeanalyser. Når den er opløst i 500 ml vand, danner hver pakke 0,2 M carbonat-bicarbonat ved pH 9,4.
BupH Tris-bufret saltvandspakker er poser med tørblandet pulver, der fremstiller Tris-NaCl-buffret saltvand (TBS ) til fortyndingsmidler og vaskebuffere i ELISA Western blotting og generelle immunoassay-procedurer. Hver pakke er klar til brug TBS med 25 mM Tris, 0,15 M NaCl ved pH 7,2, når det er opløst i 500 ml vand.
BupH Boratbufferpakker er poser med tørblandet pulver, der hver især er tilstrækkelige til at fremstille boratbuffer til brug i proteinmodifikationsprocedurer, der kræver aminfrie forhold. Når den er opløst i 500 mL vand, danner hver pakke 50 mM borat ved pH 8,5.
BupH Tris-Glycine Transfer Buffer Packs er poser med tørblandingspulver, der laver 500 ml standard transferbuffer til våd eller halvtør elektroforetisk proteinoverførsel fra gel til blotting-membran. Hver pakke fremstiller 25 mM Tris, 192 mM glycin ved pH 8, når de er opløst i 400 mL vand og 100 mL methanol.
BupH Modificerede Dulbeccos PBS-pakker er poser med tørblandingspulver, der fremstiller fysiologisk natrium- og kaliumfosfatbuffret saltvand (D-PBS) til ELISA og western blot fortyndingsmidler og vaskebuffere. Hver pakke fremstiller 8 mM natriumphosphat, 2 mM kaliumphosphat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl-modificeret Dulbeccos PBS-buffer ved pH 7,4, når den er opløst i 500 ml vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonat-bikarbonat bufferpakker
pH 9.4
Fysisk form Pulver
Produktlinje BupH
Mængde 40-pakker
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dry-blend Buffered Packs
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, trometamol, sodium carbonate, sodium chloride, boric acid