Få mere at vide
Buparvaquone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buparvaquone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 326.1882 |