Få mere at vide
Buparvaquone, Mikromol™
Beskrivelse
Buparvaquone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buparvaquone |
| CAS | 88426-33-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Buparvaquone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H26 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, Buparvaquone, Butalex |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C1CCC(CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[(4-tert-butylcyclohexyl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione |
| Vis mere |