Få mere at vide
Buparvaquone, Mikromol™
Artikelnummer. 17923766
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17923766 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17923766 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3576.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Buparvaquone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buparvaquone
CAS 88426-33-9
Analyt- eller komponentnavne Buparvaquone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, Buparvaquone, Butalex
InChI formel InChI=1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)C1CCC(CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O)CC1
IUPAC navn 2-[(4-tert-butylcyclohexyl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 326.1882 g/mol