Få mere at vide
Buparvaquone, MedChemExpress
Beskrivelse
Buparvaquone is a hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buparvaquone |
| CAS | 88426-33-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H26O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (102.10 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 25 mg/mL (76.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C1C(CC2CCC(C(C)(C)C)CC2)=C(O)C(C3=C1C=CC=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.43 |
| Formel vægt | 326.43 |
| Vis mere |