missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Buparlisib Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466656
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466656 100 mg -
16466348 10 mg -
16438937 5 mg 5mg
16402467 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16466656 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15180

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Buparlisib Hydrochloride (BKM120 Hydrochloride) is a pan-class I PI3K inhibitor, with IC50 of 52 nM/166 nM/116 nM/262 nM for p110α/p110β/p110δ/p110γ, respectively.

Buparlisib Hydrochloride (BKM120 Hydrochloride) is a pan-class I PI3K inhibitor, with IC50 of 52 nM/166 nM/116 nM/262 nM for p110α/p110β/p110δ/p110γ, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Buparlisib Hydrochloride
CAS 1312445-63-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22ClF3N6O2
Mængde 100 mg
Synonym BKM120 HydrochlorideNVP-BKM120 Hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.89 mM)
SMIL NC(N=C1)=CC(C(F)(F)F)=C1C2=NC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=C2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 446.85
Formel vægt 446.85
Procent renhed 96.98%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.