Få mere at vide
Fisherbrand™ Bunsen mikrobrænder uden pilotlys med NF-tilslutning, 3 mm åbning
Artikelnummer. 11725406 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11725406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udstyret med gasreguleringsventil.
  • Fremstillet af messing og forniklet
  • Forbrug på 27L/time
Tekniske data
Produkttype Mikro Bunsen brænder
Til brug med (udstyr) NF skrue G 0,5 i konnektor
Gas type Naturgas, Metan, Natural Gas
Materiale Messing
Oversigt Forbrug på 27L/time
Diameter (metrisk) 3 mm
Højde (metrisk) 88 mm
Inkluderer NF stik
nr. pr. pakke 1 hv.