Få mere at vide
Fisherbrand™ Bunsenbrænder uden pilotlys med NF-tilslutning, 13 mm åbning
Artikelnummer. p-8571027 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11775396
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Testet for flammekvalitet og lækage før pakning.
  • NF forbindelse
  • Ikke udstyret med luftregulator
  • 13 mm brænderhoved diameter
  • 145 mm total højde
  • Brænder i krom stål, støbejernsbund
Tekniske data
Produkttype Bunsen Brænder
Til brug med (udstyr) NF skrue G 0,5 i konnektor
Gas type Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Oversigt Forbrug på 144L/time
Diameter (metrisk) 13 mm
Højde (metrisk) 145 mm
Inkluderer NF stik
nr. pr. pakke 1 hv.