Få mere at vide
Fisherbrand™ Bunsenbrænder uden pilotlys med NF-tilslutning, 13 mm åbning
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bunsen Brænder |
| Til brug med (udstyr) | NF skrue G 0,5 i konnektor |
| Gas type | Butan, LPG, Propan |
| Oversigt | Forbrug på 144L/time |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| Inkluderer | NF stik |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |