Få mere at vide
Fisherbrand™ Bunsenbrænder uden pilotlys med NF-tilslutning, 13 mm åbning
Artikelnummer. 11765396 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Gas type:
Butan, LPG, Propan
Metan, Naturgas
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gas type unitSize
11765396 Metan, Naturgas Hver
11775396 Butan, LPG, Propan Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11765396
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Testet for flammekvalitet og lækage før pakning.
  • NF forbindelse
  • Ikke udstyret med luftregulator
  • 13 mm brænderhoved diameter
  • 145 mm total højde
  • Brænder i krom stål, støbejernsbund
Tekniske data
Produkttype Bunsen Brænder
Til brug med (udstyr) NF skrue G 0,5 i konnektor
Gas type Metan, Naturgas
Oversigt Forbrug på 107L/time
Diameter (metrisk) 13 mm
Højde (metrisk) 145 mm
Inkluderer NF stik
nr. pr. pakke 1 hv.