Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Bunsen Burner Nozzle Brass Wire Brush
Artikelnummer. 12318328
Størrelse:
50 x 5,5 mm
50 x 9 mm
50 x 11 mm
Diameter (metrisk) børster:
5,5 mm
9 mm
11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12318328
Brand: Pinnacle Brush™ F0851/1
Used with bunsen burner. Pinnacle Brush™ Bunsen Burner Nozzle Brass Wire Brush features a brass brush.
  • Wire construction
  • For bunsen burner
Tekniske data
Produkttype Bunsen Burner Nozzle Brush
Børstemateriale Brass Wire
Diameter (metrisk) børster 5,5 mm
Til brug med (udstyr) Bunsen Burner
Længde (metrisk) 230 mm
Mængde 5 Pk.
Størrelse 50 x 5,5 mm