Få mere at vide
Fisherbrand™ Bunsen brænder neopren slange
Artikelnummer. p-8011940 Shop alle Fisherbrand produkter
Samlet længde (metrisk):
10 m
2 m
450 mm
600 mm
750 mm
900 mm
Pakningsstørrelse:
10m
2m
Hver
Artikelnummer. 12330768
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug med kul- og naturgasbrændere (methan).
Med forstærkede ender til montering på Bunsen-brænder og gashane
Tekniske data
Materiale Neopren
Samlet længde (metrisk) 10 m
Til brug med Bunsen Brænder