Få mere at vide
Fisherbrand™ Bunsen brænder neopren slange
Artikelnummer. 12330768 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
450 mm
600 mm
750 mm
900 mm
2 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
2m
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) unitSize
12330768 10 m 10m
10492624 2 m 2m
11855522 600 mm Hver
11845522 450 mm Hver
11865522 750 mm Hver
11875522 900 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12330768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.57 DKK
    377.51 DKK / 10m
    Spare 183.06 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug med kul- og naturgasbrændere (methan).
Med forstærkede ender til montering på Bunsen-brænder og gashane
Tekniske data
Materiale Neopren
Samlet længde (metrisk) 10 m
Til brug med Bunsen Brænder