Få mere at vide
Fisherbrand™ Bunsen brænder neopren slange
Artikelnummer. 11845522 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
450 mm
600 mm
750 mm
900 mm
2 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
2m
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11845522 450 mm Hver
12330768 10 m 10m
10492624 2 m 2m
11855522 600 mm Hver
11865522 750 mm Hver
11875522 900 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11845522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.27 DKK
    38.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.56 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug med kul- og naturgasbrændere (methan).
Med forstærkede ender til montering på Bunsen-brænder og gashane
Tekniske data
Materiale Neopren
Samlet længde (metrisk) 450 mm
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Til brug med Bunsen Brænder