Få mere at vide
Fisherbrand™ Bunsen brænder neopren slange
Shop alle Fisherbrand produkter
Samlet længde (metrisk):
10 m
2 m
450 mm
600 mm
750 mm
900 mm
Pakningsstørrelse:
10m
2m
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Neoprene |
| Samlet længde (metrisk) | 2 m |
| Til brug med | Bunsen Burner |