Få mere at vide
Humbolt Accuflame højtemperatur bunsenbrænder, naturgas
Artikelnummer. 15311802 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Gas type:
Naturgas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gas type unitSize
15311802 Naturgas Hver
1 options
Artikelnummer. 15311802 Leverandør Humbolt Leverandørnr. 3613020
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Accuflame højtemperatur-naturgas-bunsenbrænderen fordeler flammen gennem 100 separate åbninger i rustfrit stålgittertop for ensartet opvarmning.
  • Gitterdiameteren er 1,5 tommer. (3,8 cm).
  • Denne brænder giver dobbelt så meget varme som en ligerørsbrænder.
  • Denne brænder har et venturirør til grundig blanding af gas og luft, og justerbar gasåbning og luftspjæld for fuldstændig forbrænding.
  • Justerbar flammestørrelse.
  • Rustfrit forkromet messinghus med basis af zink-aluminiumslegering.
Tekniske data
Produkttype Bunsen Brænder
Gas type Naturgas
Materiale Messing
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Højde (metrisk) 215.9 mm
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (engelsk) 15,9 oz.
Vægt (metrisk) 0.45 kg