Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Brænder
Beskrivelse
- With Air Regulation
- With Needle Valve
- With Pilot Flame
- DIN 30665 Certified
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bunsen Brænder |
| Gas type | Naturgas |
| Diameter (metrisk) | 17 mm (hoved) |
| Diameter (metrisk) ydre blanderør | 14 mm |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1540 °C |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (metrisk) | 220 g |