Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Brænder
Artikelnummer. 10413691
Skift visning
Gas type:
Naturgas
Propan
Maks. Temperatur (metrisk):
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gas type Maks. Temperatur (metrisk) Pakningsstørrelse
10413691 Propan 1550 °C Hver
10692351 Naturgas 1500 °C -
10447231 Naturgas 1580 °C -
10653511 Naturgas 1540 °C -
10618562 Naturgas 1530 °C Hver
10330372 Propan 1580 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10413691 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 1021
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Usbeck Laborgeraete™ Bunsenbrænder, nåleventil til alle grundlæggende varmeapparater i laboratoriet. Nåleventilen tillader en 360° justering af gasstrømmen. Artikel 1010/1 og 1011/1 er DIN-type versionerne af den brænder.
  • Med luftregulering
  • Med nåleventil
  • Med Pilot Flame
  • DIN 30665 Certificeret
Tekniske data
Produkttype Bunsen Brænder
Gas type Propan
Diameter (metrisk) 17 mm (hoved)
Diameter (metrisk) ydre blanderør 14 mm
Højde (metrisk) 145 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 1550 °C
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 220 g