Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Brænder
Gas type:
Naturgas
Propan
Højde (metrisk):
145 mm
150 mm
Maks. Temperatur (metrisk):
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bunsen Brænder |
| Gas type | Propan |
| Diameter (metrisk) | 17 mm (hoved) |
| Diameter (metrisk) ydre blanderør | 14 mm |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1580 °C |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (metrisk) | 210 g |