Få mere at vide
Wld Tec™ Fuego SCS Basic Gasbrænder
Artikelnummer. 10485173
Skift visning
Gas type:
Naturgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane
Artikelnummer. Gas type
10485173 Naturgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane
1 options
Artikelnummer. 10485173 Leverandør Wld Tec™ Leverandørnr. 8.201.000
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Sikker, strømlinet, alsidig og energieffektiv laboratoriegasbrænder. Wld Tec™ Fuego SCS pro Gasbrænder er fremstillet af rustfrit stål og varmebestandigt glas.
  • Betjening af knap eller fodpedal
  • Gasindtagsfilter
  • DVGW godkendt
  • Moderne design
    • Lavt kabinet fremmer arbejdskomforten
    • Reduceret luftforstyrrelse
    • Aftageligt brænderhoved til rengøring
    • Integreret afløb
  • Universel
    • Accepterer stationær naturgas og propan/butangas, patrongas eller gasflasker
  • Sikker
    • Overophedningsbeskyttelse
    • Kontinuerlig styring af brænderhoved
    • Registrering af tilstopning af brænderhoved
    • Restvarmevisning
    • Miljøbevidst
    • Energieffektivitet i overensstemmelse med de seneste standarder
  • Tilbagetagelsesgaranti
    • Ældre WLD-TEC brændere vil blive taget tilbage og bortskaffet på en miljøvenlig måde
  • Robust
    • Rustfri stålkonstruktion strækker sig til betjeningselementer og gastilslutning
    • Varmebestandigt glasdisplay
Tekniske data
Gas type Naturgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane
Længde (metrisk) 103 mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 49 mm
Inkluderer Foot Pedal and Button Function
Maks. Temperatur (metrisk) 1300 °C (naturgas), 1350 °C (flydende gas)
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 700 g
Bredde (metrisk) 130 mm
Produkttype Bunsen Brænder