Få mere at vide
Wld Tec™ gasprofi 1 SCS mikro Gasbrænder
Artikelnummer. 10241202
Skift visning
Gas type:
Butan, Naturgas, Propan
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gas type Pakningsstørrelse
10241202 Butan, Naturgas, Propan Hver
1 options
Artikelnummer. 10241202 Leverandør Wld Tec™ Leverandørnr. 6.004.000
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Den mindste professionelle laboratoriegasbrænder. Wld Tec™ Gasprofi 1 SCS Micro Gas Burner tilbyder optimal sikkerhed og nem betjening.
  • Betjening af knap eller fodpedal
  • Gasindtagsfilter
  • Sikkerhedskontrolsystem (SCS)
  • Aftageligt og nedbrydeligt brænderhoved
  • Hus, brænderhoved, gastilslutning og betjening af rustfrit stål
  • DVGW godkendt
Tekniske data
Gas type Butan, Naturgas, Propan
Længde (metrisk) 85 mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 49 mm
Inkluderer Foot Pedal and Button Function
Maks. Temperatur (metrisk) 1300 °C (naturgas), 1350 °C (flydende gas)
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 700 g
Bredde (metrisk) 86 mm
Produkttype Bunsen Brænder