Få mere at vide
Wld Tec™ Flame 100 Safety Bunsenbrænder
Beskrivelse
- Multibrug
- Velegnet til alle flammerelaterede laboratorieapplikationer
- Præcisionsflamme muliggør gradueret opvarmning samt sikker sterilisering
- Flammens størrelse og intensitet kan justeres trinløst
- Nem betjening
- Aktiveres med et tryk på en knap
- Valgfri fodpedalkontrol
- Valgfri ekstern IR-sensor kontrol
- Pålidelig sikkerhed
- Sikkerhedskontrolsystem (SCS)
- Gasafspærringsaktivering
- Overophedningsbeskyttelse
- Registrering af tilstopning af brænderhoved
- Effektiv
- Økonomisk i drift
- Minimeret gasforbrug
- Kompakt og robust
- Rustfrit stålhus og brænder
- Aftageligt brænderrør for nem aftørring
- Lille fodaftryk
Tekniske data
Tekniske data
| Gas type | Naturgas, Butan, Propan, Natural Gas, Propane |
| Højde (metrisk) | 34 mm |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Produkttype | Laboratoriegasbrænder |