Få mere at vide
Fisherbrand™ Bunsenbrænder med Tétine Connector uden Pilot Light
Artikelnummer. 11779767 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Diameter (metrisk) ydre indløb:
5 mm
9 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11779767
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnår temperaturer på omkring °900 C med butandyser og °omkring 1000 C på naturgastude.
  • Brænder i krom stål
  • Støbejernsbund
  • Gasregulering med nåleventil
  • Til brug med naturgas eller butan/propan
Specifications
Produkttype Bunsen Brænder
Gas type Naturgas, Metan, Natural Gas
Oversigt Forbrug på 107L/time.
Diameter (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) ydre indløb 9 mm
Til brug med (applikation) Tétine stik
Højde (metrisk) 145 mm
Inkluderer T-Tine stik
nr. pr. pakke 1 hv.