Få mere at vide
Fisherbrand™ Bunsenbrænder med Tétine Connector uden Pilot Light
Artikelnummer. 11749777 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Diameter (metrisk) ydre indløb:
5 mm
9 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11749777
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnår temperaturer på omkring °900 C med butandyser og °omkring 1000 C på naturgastude.
  • Brænder i krom stål
  • Støbejernsbund
  • Gasregulering med nåleventil
  • Til brug med naturgas eller butan/propan
Tekniske data
Produkttype Bunsen Brænder
Gas type Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Oversigt Forbrug på 24L/time.
Diameter (metrisk) 3 mm
Diameter (metrisk) ydre indløb 5 mm
Højde (metrisk) 88 mm
Inkluderer T-Tine stik
nr. pr. pakke 1 hv.