Få mere at vide
Bunolol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049605
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049605 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049605 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0642.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bunolol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bunolol Hydrochloride
CAS 31969-05-8
Analyt- eller komponentnavne Bunolol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H25 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+/-)-, (+/-)-Bunolol hydrochloride, Bunolol hydrochloride, W 6412A, dl-Bunolol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C(=O)CCCc12
IUPAC navn 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 327.85
Mængde 100 mg
Formel vægt 327.1601 g/mol