Få mere at vide
Bunazosin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30341163
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30341163 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30341163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68958525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bunazosin Hydrochloride
CAS 52712-76-2
Molekylær formel C19H28ClN5O3
Mængde 25 mg
Synonym 1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl]-1-butanone Hydrochloride, DDQ, DDQ (pharmaceutical), Detantol, E 643
SMIL NC1=NC(N2CCCN(C(CCC)=O)CC2)=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C31.Cl
Molekylvægt (g/mol) 409.91
Formel vægt g/mol