Få mere at vide
Bumetanid, Mikromol™
Artikelnummer. 17948274
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17948274 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17948274 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1290.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bumetanid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bumetanide
CAS 28395-03-1
Analyt- eller komponentnavne Bumetanide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N2 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bumetanide, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid, 3-(Butylamino)-4-ph
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
SMIL CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
IUPAC navn 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 364.42
Mængde 250 mg
Formel vægt 364,1093 g/mol