Få mere at vide
Bumetanide-d5 (phenoxy-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bumetanide-d5 |
| CAS | 1216739-35-3 |
| Molekylær formel | C17 D5 H15 N2 O5 S |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 3-Butylamino-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)-5-sulfamoylbenzoic acid, 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-(phenoxy-d5)benzoic acid, 3-(Butylamino)-4-(phenoxy-d5)-5-sulfamoylbenzoic acid, Bumetanide-d5, Bumetanide-D5 (phenoxy-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19 H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Oc2c(NCCCC)cc(cc2S(=O)(=O)N)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 3-(butylamino)-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.447 |
| Formel vægt | 369.141 g/mol |
| Vis mere |