missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bumetanide-d5 Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30346484
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346484 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30346484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68956710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bumetanide-d5 Butyl Ester
CAS 1216685-32-3
Molekylær formel C21H23D5N2O5S
Mængde 10 mg
Synonym 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic Acid-d5 Butyl Ester, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid-d5 Butyl Ester
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2c(NCCCC)cc(cc2S(=O)(=O)N)C(=O)OCCCC)c([2H])c1[2H]
Molekylvægt (g/mol) 425.55
Formel vægt 425.2033
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.