missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bumetanide-d5 Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bumetanide-d5 Butyl Ester |
| CAS | 1216685-32-3 |
| Molekylær formel | C21H23D5N2O5S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic Acid-d5 Butyl Ester, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid-d5 Butyl Ester |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2c(NCCCC)cc(cc2S(=O)(=O)N)C(=O)OCCCC)c([2H])c1[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.55 |
| Formel vægt | 425.2033 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?